Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 36 |
| Finitura collo | 53-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Vedi altri risultati |