Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144758 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 16114587
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber USP Type III soda-lime glass wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents. Ideal for soil sampling and environmental applications
Designed without shoulders for maximum storage capacity. Wide mouth for easy filling
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Materiale Glass
Quantità 24
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 58-400
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 69 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Cap