missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Duran™ Amber Wide Neck Reagent Bottles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 10Pack |
| Numero stopper | NS 60/46 |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Product Type | Reagent Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 107 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto