Learn More
Duran™ Amber Wide Neck Reagent Bottles
Codice prodotto. 15271829 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15271829
Marca: Duran™ 231872406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10Pack
Numero stopper NS 29/22
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type Reagent Bottle
Diametro (sistema metrico) 52 mm