Learn More
Duran™ Amber Wide Neck Reagent Bottles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 10Pack |
| Numero stopper | NS 34/24 |
| Altezza (sistema metrico) | 129 mm |
| Product Type | Reagent Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 71 mm |