Learn More
Amberjet™ 4200-Cl
Codice prodotto. 10247320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10247320
Marca: Thermo Scientific Acros 301335000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 60177-39-1 | C22H31ClN | 344.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60177-39-1
Formula molecolare C22H31ClN
Molecular Weight (g/mol) 344.95
Numero MDL MFCD00145586
Specifica
Materiale o nome chimico Amberjet™ 4200-Cl
Forma fisica Beads
Dimensione particelle 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max.
Imballaggio Glass Bottle
Capacità totale volume (Cl): 1.30 eq/L min.
Capacità di ritenzione dell'acqua (Cl): 49% to 55%
Colore Yellow
Quantità 500 g