missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amberlite™ FPC3500 Cation, for Ion Chromatography, Carboxylic Functionality, Hydrogen form (size 0.45-0.65mm), Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 950182-46-4 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Numero MDL | MFCD08460528 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto