Learn More
Amberlite™ FPC3500, ion-exchange resin
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amberlite™ FPC3500 |
| Forma fisica | Beads |
| CAS | 12125-02-9, 7732-18-5 |
| Capacità di scambio ionico | Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L |
| Dimensione particelle | Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Numero MDL | MFCD08460528 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0% |
| Densità | 1.3500g/mL |
| Colore | Yellow |
| Vedi altri risultati |