Learn More
Amberlite™ IRA-400(Cl), ion exchange resin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11313337
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11313337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017246.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-24-8
Formula molecolare Styrene-DVB; Strongly basic gel type resin
Numero MDL MFCD00132708
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IRA-400, ion exchange resin
Quantità 2 kg
Informazioni di solubilità Insoluble in water.