Learn More
Amberlite™ IRA-402, Cl-form, ion-exchange resin
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amberlite™ IRA-402 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità totale volume | (Cl):> 1.20 eq/L |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | (Cl): 49.0 to 60.0% |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 1 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |