missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amberlite™ MB-6113, for Ion Chromatography, mixed resin, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10562275 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10562275

Marca: Fisher Chemical IE/1502/53

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Forma fisica Solid
Imballaggio Plastic powder jar
Numero MDL 3096473
Colore Blue to Green
Quantità 500 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlite MB-6113
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzene, diethenyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethy
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato