Learn More
Amberlyst™ 15, Amberlyst Exchange Resin, for Ion Chromatography, macroreticular type (cation, strongly acidic), dry, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Numero MDL | 145841 |
| Quantità | 500 g |