Learn More
Amberlyst™ 15, (dry) ion-exchange resin
Codice prodotto. p-2885564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10286540
Marca: Thermo Scientific Acros 202140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9037-24-5
Formula molecolare MFCD00145841
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00145841
InChI Key YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst™ 15
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Imballaggio Plastic bottle
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Indice di Merck 15, 377
Quantità 25 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlyst 15 ion-exchange resin