Learn More
AMDEX sheep anti-mouse IgG-HRP Secondary Antibody, Cytiva
Marca:  Life Science products Cytiva RPN4201
Codice prodotto. 10076234
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG
HRP
For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:4000 to 1:8000
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep Anti-Mouse IgG - Horseradish Peroxidase
Sheep
0.5 mL