Learn More
Amentoflavone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454867
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16454867
Marca: Medchem Express HYN0662
MedChemExpress Amentoflavone is a natural biflavone compound with many biological properties, including anti-inflammatory, antioxidative, and neuroprotective effects.
Amentoflavone is a natural biflavone compound with many biological properties, including anti-inflammatory, antioxidative, and neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Amentoflavone
CAS 1617-53-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H18O10
Quantità 50 mg
Sinonimo Didemethyl-ginkgetin
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (232.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4O)C(O)=CC(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 538.46
Peso formulazione 538.46
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.