Learn More
Amentoflavone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17585565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 17585565
Marca: Thermo Scientific Acros 469071000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Amentoflavone
CAS 1617-53-4
Quantità 100 mg
Formula molecolare C30 H18 O10
Peso formulazione 538.48
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Purezza ≥97.5%
InChI Key YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C(=C2O1)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC Name 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 538.46