Learn More
Contec™ Panni Twill Jean
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15855204 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 15855204
Marca: Contec™ TJ99
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni Twill Jean Contec™ offrono un’elevata capacità di assorbimento e stabilità termica, che li rende ideali per applicazioni ad alta temperatura.
  • Tessuto 100% cotone
  • Tessuto in twill 2 x 1
  • Forte e assorbente
  • Adatto per applicazioni ad alta temperatura
  • Disponibile irradiato
  • Tessuto resistente per attività complesse
  • Bordi tagliati in sbieco per ridurre lo sfilacciamento
  • Panno assorbente per la pulizia della superficie o per la raccolta di fuoriuscite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Materiale Cotone
Descrizione Impilati piatti
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Quantità confezione 300/sacchetto, 12 sacchetti/confez.
Sterilità Non sterile