Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Labeling Modules
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2500 cm2 Membrane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
DNA or RNA probes are labeled during a 30-minute reaction and resulting probes can be used without purification. Hybridization stringency can be controlled by temperature as well as salt concentration.
- Hybridization stringency can be controlled by elevating temperatures up to 75°C
- Detection of 60 fg target DNA (single-copy gene) in a genomic Southern blot
- Rapid protocol saves two to three hours over conventional indirect methods
Order Info
Each system include the following reagents, sufficient for 25 or 50 labeling reactions and detection of 2500cm2 or 5000cm2 membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Descrizione | AlkPhos Direct Labeling and Detection Systems are based on the rapid, direct labeling of DNA or RNA probes with thermostable alkaline phosphatase. CDP-Star or ECF detection can be used. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fast and convenient systems for all high-sensitivity applications using DNA, RNA or oligonucleotide probes |
| Include | Labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent |
| Product Type | AlkPhos Direct Labeling Module |
| Quantità | 2500 cm2 Membrane |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.