Learn More
Cytiva Reagente per schermografia Amersham™ Amplify™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Aumenta la sensibilità di rilevamento e riduce significativamente i tempi di esposizione richiesti per i beta emittenti deboli.
- Efficienza di rilevamento aumentata di 1000 volte per 3H e 1 e di 5volte per 35S e 14C
- Tempo di preparazione inferiore a due ore
- Utilizzabile con gel di acrilammide o agarosio senza modifica dei protocolli
- Inodore, inorganico e totalmente compatibile con l'unità Sensitize™ Preflash e Hyperfilm™ MP
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Reagente per schermografia pratico e rapido per campioni con marcatura 35S-, 14C- e 3H in gel |
| pH | Da 3.5 a 4.5 |
| Quantità | 1000 ml |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2,4-Trimethyl-benzene5-sulphonic acid
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 5.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.