Learn More
Cytiva Reagenti di rilevazione Amersham™ CDP-Star
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Convenient for rapid separations either alone or connected in series
- Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic systems
- High flowrates and good scale-up potential
Order Info
Sufficient for detection of 2500cm2 membrane. Includes detection reagents only. For labeling module, see part RPN3680.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi rapidi e pratici per tutte le applicazioni ad alta sensibilità con sonde di DNA, RNA o oligonucleotidi |
| Sufficiente per | Membrana da 2500 cm2 |
| Include | Marcatura di reagenti, crosslinker, DNA di controllo, tampone di reazione, tampone di ibridazione, agente bloccante, reagenti di rilevazione CDP-Star |
| Quantità | Ciascuno |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethanol