Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Codice prodotto. 10744167 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Label or Dye:
Cy2 Reactive Dye
Cy2 mono-Functional Dye
Cy3 Reactive Dye
Cy5 Reactive Dye
Product Type:
Cy2 Ab Labeling Kit
Cy2 MAb Labeling Kit
Cy3 Ab Labeling Kit
Cy5 Ab Labeling Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 10744167
Marca: Cytiva PA32000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
  • Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
  • Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Order Info
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For the conjugation of proteins with Cy2 Reactive Dye
Quantità Each
Product Type Cy2 Ab Labeling Kit
Intervallo di pH 7 to 7.3
Peso molecolare 896.95
Solubilità Cy2 dye: Soluble in cold water and hot water Coupling buffer: Soluble in cold water and hot water Elution buffer: Soluble in cold water and hot water
Content And Storage 2°C to 8°C, protected from light
Label or Dye Cy2 Reactive Dye
Colore Yellow
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1