Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Product Type:
Cy2 bis-NHS Ester
Cy3 bis-NHS Ester
Cy5 Bis NHS Ester
Cy5 bis-NHS Ester
Cy5.5 Bis NHS Ester
Cy5.5 bis-NHS Ester
Cy7 Bis NHS Ester
Cy7 bis-NHS Ester
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
pezzi 5
Descrizione
Order Info
Large range of bulk packs available for greatest economy. The packs contain fluors carrying two reactive groups on each dye molecule for general labeling of protein amine groups.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for general labeling of Amine residues |
| Quantità | 50 mg |
| Product Type | Cy3 bis-NHS Ester |
| Contenuto kit | Foil packs, each containing 5, 10 or 50mg dried dye |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cy3 (Bis NHS ester)