Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide)
Codice prodotto. 10401095 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Label or Dye:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Product Type:
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazide
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
pezzi 5
Codice prodotto. 10401095
Marca: Cytiva PA15121
For the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
  • Range of bulk packs available for greatest economy
  • Example protocols included with each dye pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications
Quantità 1 mg
Product Type Cy5 Hydrazide
Contenuto kit Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye
Intervallo di pH 3 to 10
Peso molecolare 791.99
Solubilità Soluble in cold water and hot water
Content And Storage 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
Label or Dye Cy5
Colore Blue
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cy5 (hydrazide)