Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide)
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Label or Dye:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Product Type:
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazide
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
pezzi 5
Descrizione
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
- Range of bulk packs available for greatest economy
- Example protocols included with each dye pack
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Cy3 Hydrazide |
| Contenuto kit | Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye |
| Intervallo di pH | 3 to 10 |
| Peso molecolare | 765.95 |
| Solubilità | Soluble in cold water and hot water |
| Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles. |
| Label or Dye | Cy3 |
| Colore | Red |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cy3 (hydrazide)