Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide)
Codice prodotto. 11585065 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Label or Dye:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Product Type:
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazide
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
pezzi 5
Codice prodotto. 11585065
Marca: Cytiva PA13120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
  • Range of bulk packs available for greatest economy
  • Example protocols included with each dye pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications
Quantità 5 mg
Product Type Cy3 Hydrazide
Contenuto kit Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye
Intervallo di pH 3 to 10
Peso molecolare 765.95
Solubilità Soluble in cold water and hot water
Content And Storage 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
Label or Dye Cy3
Colore Red
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1