Learn More
Cytiva Substrato Amersham™ ECF™ per western blotting
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Reagenti sufficienti per la rilevazione di membrane da 2500 cm2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Substrato ECF, 60 ml, tampone di diluizione
La fosfatasi alcalina defosforilizza il substrato ECF per creare un prodotto fluorescente localizzato sul sito della catalisi. Il prodotto è fluorescente tra 540 e 560 nm se eccitato alla lunghezza d'onda adeguata.
- Per l'uso con apparecchiature di scansione a fluorescenza
- Sensibilità comparabile alla chemioluminescenza
- L'ampia gamma dinamica di sistemi di scansione a fluorescenza rispetto alla pellicola consente la visualizzazione e la quantificazione di bande deboli e scure nella stessa scansione
- Elimina la necessità di camera oscura e pellicola
Western blotting, dot e slot blotting
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Apparecchiatura di scansione della fluorescenza |
| Include | Substrato ECF, 60 ml, tampone di diluizione |
| Quantità | Reagenti sufficienti per la rilevazione di membrane da 2500 cm2 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P313-Consultare un medico.
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethano
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 99.8% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 99.8% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.