Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct
Codice prodotto. 10459774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
For 2000 cm2 Membrane
For 4000 cm2 membrane
Labels 10 μg Nucleic Acid
Labels 5 μg Nucleic Acid
Product Type:
Detection Reagents
Hybridization Buffer
Labeling Module
Labeling and Detection System
Dimensione della confezione:
5µg
Pezzo
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10459774
Marca: Cytiva RPN3006
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
45-000-922 e 45-000-923: Reagente di marcatura, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL
Per una rilevazione facile e veloce di quantità di target medio-alti. Il sistema di marcatura e rilevazione dirette di acido nucleico Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ si basa sulla marcatura diretta di sonde DNA e RNA con perossidasi del rafano (HRP) in una reazione chimica semplice della durata di 20 minuti
  • Fast, easy detection of medium- to high-target amounts in 4 hr.
  • Sufficient for hybridization of 4000cm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ECL™ Direct Nucleic Acid Labeling and Detection System
Include ECL Gold Hybridization Buffer sufficient for 4000 cm²
Product Type Hybridization Buffer
Quantità For 4000 cm2 membrane