Learn More
Cytiva Marcatori colori assortiti di fluorescenza Amersham™ ECL™ Plex
Codice prodotto. p-3676129 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 μl/confezione
500 μL
Dimensione della confezione:
120µL
500µL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10320125
Marca: Cytiva RPN850E
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Uso ottimale con il sistema di rilevazione di Western blotting ECL Plex. I marcatori a colori assortiti fluorescenti Amersham™ ECL™ Plex sono ideali per Western blotting quantitativo.
  • Monitor progress of protein electrophoresis and assess transfer efficiency and molecular weight of blotted proteins without staining
  • Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels
  • Ready-to-load
  • Provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination
  • Provides fluorescent images using Cy3 and Cy5 channels
Order Info
Ogni confezione da 120 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 40 minigel (10 x 8 cm) o 20 gel grandi (20 x 20 cm). Ogni confezione da 500 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 160 minigel (10 x 8 cm) o 80 gel grandi (20 x 20 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione These fluorescent rainbow markers are for use with the ECL Plex Western blotting detection system.
Colore Marrone/rosso
Product Type Marcatore colori assortiti di fluorescenza Amersham ECL Plex
Formulazione 120 μl di marcatori colori assortiti di fluorescenza ECL Plex sufficienti per 12 caricamenti minigel, forniti in 35% di glicerolo e tampone campione contenente mercaptoetano sulfonato sodico (MESNA) come agente riducente
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting quantitativo
Quantità 120 μl/confezione
Requisiti di stoccaggio -20 °C
Sufficiente per 12 Minigel Loadings
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 35.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 32.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.