Learn More
Cytiva Reagenti di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
62.5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Sufficiente per:
Rilevazione di 1000 cm2 di membrana
Rilevazione di 2000 cm2 di membrana
Rilevazione di 4000 cm2 di membrana
Rilevazione di 6000 cm2 di membrana
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detectable on Hyperfilm™ ECL or with CCD imager
- Uses enhanced luminol-based detection which is suitable for all routine Western Blotting
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Product Type | Reagenti di rilevazione Western blotting ECL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blotting di routine |
| Quantità | 62.5 ml |
| Sensibilità | ≈10 pg |
| Sufficiente per | Rilevazione di 1000 cm2 di membrana |
| Contenuto kit | 62.5 ml reagente rilevazione, 162.5 ml reagente rilevazione 2 |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |