Learn More
Cytiva Confezione di reagenti di rilevazione per Western Blotting Amersham™ ECL™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Coniugata alla perossidasi del rafano (HRP) IgG anti-topo, 100 μl, coniugata alla perossidasi del rafano (HRP) IgG anti-coniglio, 100 μl, agente bloccante Amersham ECL, 5 g
- Progettato per essere usato con membrane in nitrocellulosa o PVDF
- Sistema ottimizzato per essere usato con reagenti di rilevazione ECL (non inclusi)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Rilevamento con western blotting e chemiofluorescenza a elevata sensibilità mediante scanner |
| Include | 100 μl anticorpo anti-IgG di topo, anticorpo coniugato alla perossidasi (da pecora), 100 μl anticorpo anti-IgG di coniglio, anticorpo completo coniugato alla perossidasi (da asino), 5g agente bloccante membrana ECL™ |
| Quantità | Confezioni singole |