Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Codice prodotto. 10320175 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo
10 Sheets
20 Sheets
5 Sheets
50 Discs
50 Gridded Discs
50 Sheets
Dimensions (LxW):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22.2 x 22.2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Not Applicable
Diametro (sistema metrico):
82 mm
Non pertinente
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 10320175
Marca: Cytiva RPN203B
Edge
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
  • Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
  • Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
  • Suitable for high-density arrays
  • Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
  • Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
  • Not suitable for alkali blotting and fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Southern blot; fissaggio UV
Capacità di legame Fino a 600μg/cm2
Diametro (sistema metrico) Non pertinente
Quantità 1 rotolo
Formato Rotolo
Materiale Nylon, con carica positiva
Dimensions (LxW) 20 cm x 3 m