Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo
10 Sheets
20 Sheets
5 Sheets
50 Discs
50 Gridded Discs
50 Sheets
Dimensions (LxW):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22.2 x 22.2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Not Applicable
Diametro (sistema metrico):
82 mm
Non pertinente
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
- Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
- Suitable for high-density arrays
- Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
- Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
- Not suitable for alkali blotting and fixation
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Southern blots; UV fixation |
| Capacità di legame | Up to 600μg/cm2 |
| Diametro (sistema metrico) | Not Applicable |
| Quantità | 20 Sheets |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Nylon, Positively Charged |
| Dimensions (LxW) | 12 x 10 cm |