Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Codice prodotto. p-3675909 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo
10 Sheets
20 Sheets
5 Sheets
50 Discs
50 Gridded Discs
50 Sheets
Dimensions (LxW):
11.9 x 7.8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22.2 x 22.2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Not Applicable
Diametro (sistema metrico):
82 mm
Non pertinente
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11718308
Brand: Cytiva RPN1210B
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
  • Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
  • Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
  • Suitable for high-density arrays
  • Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
  • Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
  • Not suitable for alkali blotting and fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Da utilizzare con (applicazione) Southern blots; UV fixation
Capacità di legame Up to 600μg/cm2
Diametro (sistema metrico) Not Applicable
Quantità 20 Sheets
Formato Sheet
Materiale Nylon, Positively Charged
Dimensions (LxW) 12 x 10 cm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.