Learn More
Cytiva Membrana Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm in PVDF
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo/confezione
10 Sheets/Pk.
25 Sheets/Pk.
25 fogli/conf.
5/Pk.
Dimensions (LxW):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Descrizione
- Protein binding capacity over over 200 μg/cm2 for easy signal detection
- High protein retention even after harsh washing steps
- High protein capture during transfer minimizes sample loss
- Available in popular precut sizes for your application
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Sheets/Pk. |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 100 x 100mm |