Learn More
Cytiva Membrana Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm in PVDF
Codice prodotto. 15219904 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 rotolo/confezione
10 Sheets/Pk.
25 Sheets/Pk.
25 fogli/conf.
5/Pk.
Dimensions (LxW):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Codice prodotto. 15219904
Marca: Cytiva 10600100
Per metodi di rilevazione chemioluminescente e fluorescente per proteine di > 20 000 MR. La membrana Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0.45μ m in PVDF è una membrana idrofobica con pori larghi 0.45 μm, elevata resistenza fisica, adatta in particolare per stripping e reprobing.
  • Protein binding capacity over over 200 μg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss
  • Available in popular precut sizes for your application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 Sheets/Pk.
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 80 x 90mm