Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ P Sandwich PVDF Membrane + 3MM Chr Paper
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 + 20/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Quantità | 10 + 20/Pk. |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |