Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Membranes: Sheets
Codice prodotto. 15289884 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26.5 x 60 cm
8 x 9 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Formato:
Sheet
Sheets (LFP)
Sheets (Seq)
Quantità:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Product Type:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond SEQ
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Codice prodotto. 15289884
Marca: Cytiva 10600040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary
Individual sheets.
  • Hydrophobic PVDF membranes
  • Small pore size eliminates blow-through and increases protein binding over a wide range of molecular weights
Amersham Hybond 0.2μm
  • Compatible with a range of solvents used for rapid destaining
  • Amersham Hybond SEQ 0.2μm
    • Specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis
    • Offers excellent blotting for proteins Mr<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2μm
    • Specifically optimized for fluorescence detection in Western blotting applications
    • Provides low background fluorescence, resulting in high sensitivity
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary
    Quantità 5/Pk.
    Formato Sheets (LFP)
    Materiale PVDF
    Dimensions (LxW) 26.5 x 60 cm
    Product Type Hybond LFP