Learn More
Cytiva Cassetta per autoradiografia Amersham™ Hypercassette™
Codice prodotto. 10127064 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 17.8 cm
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pollici (203.2 x 254 mm)
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Colore:
Incolore
Neutral (Standard)
Neutro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10127064
Marca: Cytiva RPN11644
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cassette per autoradiografia solide e resistenti ai chip per esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70°C
Amersham Hypercassette autoradiography cassettes are constructed from strong aluminum and designed for the toughest demands of life science research. Deep cassettes are 1.5cm in depth, allowing them to accommodate thicker samples. A choice of Hypercassette colors enables color coding of work.
  • Provide maximum contact between film and sample
  • Nonporous pad gives a wipe clean surface, ensuring minimum contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hypercassette, Neutral (Standard)
Descrizione Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences.
Colore Neutral (Standard)
Da utilizzare con (applicazione) Light-tight exposures at temperatures below -70°C
Dimensions (LxW) 30 x 40 cm