Learn More
Cytiva Cassetta per autoradiografia Amersham™ Hypercassette™
Codice prodotto. 10239344 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 17.8 cm
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pollici (203.2 x 254 mm)
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Colore:
Incolore
Neutral (Standard)
Neutro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10239344
Marca: Cytiva RPN11647
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cassette per autoradiografia solide e resistenti ai chip per esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70°C
    • Cassette per autoradiografia resistenti e antischeggiamento.
    • Per esposizioni in ambienti oscuri a temperature basse fino a -70°°C.
    • Il contatto massimo tra la pellicola e il campione fornisce una risoluzione ottimale.
    • Il tampone non poroso rende la superficie lucida garantendo la minima contaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hypercassette, Neutral (Standard)
Descrizione Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences.
Colore Neutro
Da utilizzare con (applicazione) Esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70 °C
Dimensions (LxW) 20 x 40 cm