Learn More
Cytiva Cassetta per autoradiografia Amersham™ Hypercassette™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 17.8 cm
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pollici (203.2 x 254 mm)
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Colore:
Incolore
Neutral (Standard)
Neutro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cassette per autoradiografia resistenti e antischeggiamento.
- Per esposizioni in ambienti oscuri a temperature basse fino a -70°°C.
- Il contatto massimo tra la pellicola e il campione fornisce una risoluzione ottimale.
- Il tampone non poroso rende la superficie lucida garantendo la minima contaminazione
Specifica
Specifica
| Product Type | Hypercassette, Neutral (Standard) |
| Descrizione | Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences. |
| Colore | Neutro |
| Da utilizzare con (applicazione) | Esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70 °C |
| Dimensions (LxW) | 10 x 12 in. |