Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 17.8 cm (5 x 7 in.)
20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.)
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm)
Quantità:
100 fogli/scatola
50 fogli/scatola
Dimensione della confezione:
100 fogli
50 fogli
Descrizione
- Antistatic coating reduces risk of visible artifacts
- Clear base offers high contrast for easy reading of images
- Suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems
- Film can be processed in automatic processors or manually using most common X-ray film developers and fixers
- Chemiluminescent detection in Western, Southern, and Northern blots
Specifica
Specifica
| Product Type | Amersham Hyperfilm ECL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tutti i sistemi di chemiluminescenza a luce blu e verde, rilevamento della chemiluminescenza nei western, southern e northern blot |
| Quantità | 100 fogli/scatola |
| Requisiti di stoccaggio | 4 °C |
| Dimensions (LxW) | 20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) |