Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperscreen™ Intensifying Screen
Codice prodotto. 11832190 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
20.3 x 25.4cm
Codice prodotto. 11832190
Marca: Cytiva RPN1669
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers rapid results and high sensitivity for detecting 32P and 125I in Southern, Northern, and Western blots
  • Light emission from calcium tungstate phosphor is fully compatible with Hyperfilm™ MP
  • Use with Sensitize™ Pre-Flash Unit for even higher sensitivity and accurate quantitation
  • Fine grain screens give clear band resolution
  • Available in a full range of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hyperscreen
Descrizione Hyperscreen intensifying screens are economical high-performance calcium tungstate screens. They can be used with pre-flashed film to give an increase in sensitivity while retaining a linear response that allows quantitation of results.
Lunghezza (sistema imperiale) 7.99 in.
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 254 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used with pre-flashed film to give an increase in sensitivity while retaining a linear response that allows quantitation of results
Dimensions (LxW) 8 x 10 in.