Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA Labeling System
Codice prodotto. p-3676794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 reactions
60 reactions
Da utilizzare con (applicazione):
dCTP Labeling
dNTP Labeling
Dimensione della confezione:
30 reazioni
60 reazioni
Pezzo
Codice prodotto. 10575155
Marca: Cytiva RPN1605
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Primer solution; Labeling buffer; Reaction buffer; Enzyme; Standard DNA solution; Carrier DNA solution
For labeling DNA probes to specific activities >1 x 109dpm/μg in 10 minutes
Megaprime™ DNA Labeling Systems are used for rapid, random-prime labeling from as little as 25ng substrate DNA.
  • Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique
  • No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization
  • Protocols for labeling directly from low melting point agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -15°C to -30°C
Da utilizzare con (applicazione) dNTP Labeling
Include Primer solution 300μL, Labeling Buffer dATP, dGTP and dTTP in Tris HCl pH7.5, 2-mercaptoethanol and MgCl2, Nucleotide solutions dATP, cCTP, dGTP, dTTP in Tris HCl pH 8, 0.5mM EDTA 240μL, Reaction Buffer A 10 x concentra
N. di reazioni 60
Product Type Megaprime DNA Labeling System, dNTP (for use with any radioactively labeled nucleotide)
Quantità 60 reactions