Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Codice prodotto. 15209804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 15209804
Marca: Cytiva 10600007
Edge
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine
Formato Rotolo
Materiale 100% nitrocellulosa pura
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose