Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
- Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | 100% nitrocellulosa pura |
| Dimensione del poro | 0.2 um |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitrocellulose