Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Fogli
Codice prodotto. 15265928 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Codice prodotto. 15265928
Marca: Cytiva 10600125
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Quantità 10/Pk.
Formato Sheet
Materiale 100% Pure Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.2 μm
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.