Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Fogli
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.2 um
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Descrizione
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
- Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
| Quantità | 10/Pk. |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 10 cm x 10 cm |
| Product Line | Amersham Protran |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Amersham Protran
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.