Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Codice prodotto. 15299874 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Produktkode 15299874
missing translation for 'mfr': Cytiva 10600114
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Convenient, precut, preassembled Protran NC Nitrocellulose membrane and filter paper sandwiches
  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Quantità Pack of 10
Formato Sandwich
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Signalord
  • ||Attenzione
Farekategori
  • Solido infiammabile Categoria 2
Faresætning
  • H228-Solido infiammabile.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel