Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Rotoli
Codice prodotto. 15269804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
0.30 KG
1 rotolo
4m
Codice prodotto. 15269804
Marca: Cytiva 10600013
Per risultati ottimali con applicazioni di rilevamento di Western blotting a fluorescenza. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC: i rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
Supplied in rolls.
  • Low background enables a dynamic range for complicated samples
  • Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con (applicazione) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Formato Roll
Materiale 100% Pure Nitrocellulose
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran Premium 0.45
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitrocellulose