Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Fogli
Codice prodotto. 15239844 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
10/conf.
25/Pk.
25/confezione
5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
8 cm
10 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
10 fogli
25 fogli
5 fogli
Codice prodotto. 15239844
Marca: Cytiva 10600065
Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
  • Low background enables a dynamic range for complicated samples
  • Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Da utilizzare con (applicazione) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Quantità 25/Pk.
Formato Sheet
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran Premium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.